Learn More
Ansell Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-627
Offers high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces. Lycra™ in the liners of the gloves as well as in the polyurethane coating provide flexibility and fit.
Marca: Ansell 11-627_10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Guantes industriales
- La formulación especial del revestimiento de poliuretano hace que los guantes sean flexibles y se ajusten bien y proporcionan un agarre seguro en piezas secas y ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de entornos
- Combinación única de Dyneema™, nailon, Lycra™ y fibra de vidrio
- Las fibras ultrarresistentes proporcionan una resistencia extrema a cortes y a la aparición de rebaba
- Ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una nivel superior de resistencia a los cortes
- Para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican el contacto con piezas afiladas
- La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes
Aplicaciones:
- Ensamblado y montaje de componentes
- Inspección y montaje de componentes
- Cristales, láminas y paneles afilados
- Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
- Manipulación de piezas de metal mecanizadas ásperas
- Recogida y fijación de componentes
- Moldeado por inyección a presión
Especificaciones
ANSI 5 | |
Knit | |
Gris | |
Dyneema™ | |
10 | |
Inyección y moldeado de plásticos, manipulación de vidrios, montaje de chapas metálicas (incluso cuando están ligeramente aceitosas) y manipulación de piezas afiladas y pequeñas | |
Negra | |
11-627 10 205690 | |
7,6 in |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Poliuretano | |
ANSI A2 | |
Cut-resistant Gloves | |
EN 388:4342, EN 388:4342B | |
Tejido | |
Lycra™, Nylon, Dyneema™ | |
HyFlex™ 11-627 | |
19.5 cm |