Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de talla mediana de poliuretano gris HyFlex™ serie 11-630
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- La Lycra™ del forros de estos guantes, así como el revestimiento de poliuretano, proporciona una flexibilidad y un ajuste excelentes.
- La formulación específica del revestimiento de inmersión de poliuretano proporciona un agarre seguro al trabajar con piezas secas o ligeramente aceitosas.
- La formulación de PU también aumenta la resistencia a la abrasión en la superficie de trabajo de los guantes.
- Con sólida resistencia a cortes
- Construcción elástica
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Poliuretano |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4443 |
Material del manguito | Poliuretano |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 7 |
Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
Material de revestimiento | Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
Revestimiento | Nailon, Lycra™, Dyneema™, algodón y fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Cantidad | 144 par |