Learn More
Ansell Guantes puños extendidos y revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-739 con tecnología Intercept™
Los guantes combinan comodidad y destreza con la tecnología Intercept™ para proporcionar un alto nivel de resistencia al corte. El revestimiento de poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos secos, así como ligeramente aceitosos.
Marca: Ansell 11739090
225.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
- Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Gris | |
No | |
Cut-resistant Gloves | |
4X43D | |
Tejido | |
13 |
Poliuretano | |
Específico | |
Hilo Ansell Intercept Technology™ | |
9 | |
Montaje, manipulación de piezas metálicas y moldeo por inyección a presión | |
11-739 |