Learn More
Ansell Guantes resistentes a la abrasión con resistencia media HyFlex™ 11-751, tecnología INTERCEPT™
Los guantes de protección frente a cortes de nivel C ofrecen una mayor resistencia a la abrasión para soportar durante más tiempo el desgaste.
231.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Negro |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16059661
![]() |
Ansell
11751060 |
6 |
231.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16069661
![]() |
Ansell
11751070 |
7 |
231.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16079661
![]() |
Ansell
11751080 |
8 |
231.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16089661
![]() |
Ansell
11751090 |
9 |
231.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16099661
![]() |
Ansell
11751100 |
10 |
231.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16009671
![]() |
Ansell
11751110 |
11 |
231.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- INTERCEPT Technology™ para un alto nivel de protección frente a cortes
- Revestimiento de PU de alta durabilidad, mayores niveles de resistencia a la abrasión
- El diseño de enmascaramiento de suciedad permite un uso prolongado del producto.
- Conforme a las normas EN420 (requisitos generales) y EN388 (riesgos mecánicos)
- También disponible en formato de paquete para proveedores
Especificaciones
ANSI 6 | |
Tejido | |
Negro | |
Específico | |
Guantes resistentes a cortes | |
Mantenimiento general, montaje de herramientas, mecanizado, estampado, corte, manipulación de materias primas | |
HPPE, fibra de vidrio, nailon, spandex | |
HyFlex™ 11-751 | |
22,4 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Poliuretano | |
ANSI A4 | |
Sí | |
EN 388:4X43C | |
Tejido | |
12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja | |
8,8 in |