Learn More
Ansell Guantes de nailon con revestimiento de espuma de nitrilo HyFlex™ 11-801
Los guantes con revestimiento de espuma de nitrilo ofrecen un diseño mejorado que es hasta un 30 % más transpirable para mejorar la comodidad del usuario. El revestimiento de color oscuro es adecuado para entornos ligeramente sucios o grasos.
74.50€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Área revestida | Palm |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12630762
![]() |
Ansell
11801060 |
6 |
74.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12640762
![]() |
Ansell
11801070 |
7 |
74.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12035550
![]() |
Ansell
11801080 |
8 |
74.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12650762
![]() |
Ansell
11801090 |
9 |
74.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12045550
![]() |
Ansell
11801100 |
10 |
74.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12620762
![]() |
Ansell
11801110 |
11 |
74.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Dark colored liner is well suited for slightly dirty or oily environments
- Foam nitrile coating is up to 30% more breathable for increased user comfort
- Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
- Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex™ testing & certification system
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
Especificaciones
ANSI 3 | |
Espuma de nitrilo | |
ANSI A1 | |
Nailon | |
Automoción, maquinaria/equipo, fabricación de metales y manipulación química | |
11-801 |
Palm | |
Gris | |
Específico | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Tejido | |
15 |