Learn More
Ansell Guantes desgarrables revestidos con espuma de nitrilo HyFlex™ 11-812
Un diseño de punto único permite que el guante se desgarre con facilidad en múltiples zonas de alto riesgo, lo que reduce significativamente el riesgo de sufrir lesiones en las manos si el guante se enreda en una herramienta giratoria.
Marca: Ansell 11812080
58.55 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Descripción
- Guantes de montaje ultrafinos diseñados para rasgarse fácilmente en múltiples zonas de alto riesgo
- El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona una extrema sensibilidad al tacto cuando se requiere un alto grado de precisión
- La tecnología ZONZ Comfort Fit mantiene las manos frescas y cómodas
- Los guantes no protegen directamente a los trabajadores de las lesiones causadas por el contacto con una máquina afilada o que gire a gran velocidad
- Deseche los guantes que se hayan enredado en una máquina giratoria, tanto si se han rasgado como si no
- Recomendados para herramientas giratorias con un par mínimo de 10 Nm y velocidades superiores a 200 RPM
Especificaciones
ANSI 2 | |
No | |
Espuma de nitrilo | |
No Texture | |
Nailon, Spandex | |
8 | |
Montaje de automoción, manejo de maquinaria/equipos, fabricación de metales y almacenamiento | |
Tejido | |
HyFlex™ 11-812 |
EN 420:2003 + A1:2009 | |
Knit | |
Blanco | |
Específico | |
Guantes de punto sin costuras | |
2010A | |
Unisex | |
Rough | |
18 |