Learn More
Ansell™ Guantes de baja resistencia de nitrilo y espuma Hyflex™ serie 11-840
GREENER_CHOICE
Proporcionan una buena durabilidad y un ajuste superior. Los guantes de baja resistencia de espuma de nitrilo Ansell Hyflex™ serie 11-840 se utilizan para la manipulación de precisión en aplicaciones abrasivas.
84.15€ - 87.52€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2001
Descripción Calibre: 15
Color Negro, Gris
Acabado exterior Revestimiento de palma
Latex Free No
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15339079
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell™
11840060
6
84.15€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
15349079
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell™
11840070
7
87.52€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15359079
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell™
11840080
8
84.15€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
15369079
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell™
11840090
9
84.15€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes industriales multiuso
  • El resistente revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX™ (pendiente de patentado) de 1,1 mm ofrece una protección de nivel EN 4 frente a las abrasiones, hasta dos veces más que otros guantes tejidos con revestimiento de inmersión de peso ligero
  • El revestimiento FORTIX™ es un 20 % más transpirable que las formulaciones anteriores, de modo que las manos se mantienen más frescas y secas y con menos sudor
  • Completamente adaptado al contorno natural de la mano, el cómodo forro con efecto segunda piel está diseñado para crear una experiencia de uso más cómoda: se encuentra en la base del dedo meñique (comodidad añadida), en las puntas de los dedos (tacto superior) y en la palma (mayor movilidad)
  • Ofrece un buen equilibrio entre una robusta resistencia a las abrasiones, una comodidad mejorada y una alta movilidad
  • La solución ideal para quienes desempeñan varias tareas distintas
  • Al no contener silicona, no se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas
Aplicaciones:
  • Ajuste de piezas y sistemas
  • Sistemas de ajuste y atornillado
  • Ensamblado y montaje de componentes
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Ensamblado e inspección de componentes
  • Montaje de chasis, corte de cuerpos
  • Recogida y fijación de componentes
Especificaciones
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2001
Negro, Gris
No
Guantes industriales
Lavado: 104 °F
Tejido
Nailon y Spandex
11-840
Calibre: 15
Revestimiento de palma
Nitrilo de espuma
Estructura: Elástico
Lavado: 40 °C
Tecnología FORTIX™ de resistencia a las abrasiones
12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
200 a 270 mm