Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio HyFlex™ serie 11-920
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Tecnología patentada Ansell Grip Technology™.
- El acanalado microscópico del revestimiento del guante hacen que el aceite resbale para garantizar un contacto firme entre el guante y la superficie.
- Construcción elástica
- Revestimiento de nailon
- Revestimiento de nitrilo
- Acabado con revestimiento de palma
- Puños elásticos
- Color azul
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | ANSI, EN 388 : 3131 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 11 |
Modelo | 11-920 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Revestimiento | Nailon |
Tipo de Palm | Palma recubierta |