Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15836922 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Guante multiusos ultraligero y repelente al aceite con un agarre firme en superficies con aceite
  • El primer modelo HyFlex™ ultraligero que combina un revestimiento de inmersión ¾, la capacidad de repeler el aceite y un buen agarre en superficies aceitosas con una gran comodidad y libertad de movimiento.
  • El guante HyFlex™ 11-925 incorpora la tecnología de agarre patentada de Ansell para reducir el riesgo de deslizamiento en entornos dinámicos.
  • El forro está tejido con un hilo de nailon y spandex de bajo calibre que proporciona al usuario una sensación de segunda piel sin restricciones de movimiento.
  • Esta exclusiva combinación de protección, movilidad y flexibilidad se presenta como alternativa a las anteriores generaciones de guantes de uso general con revestimiento de inmersión ¾ resistentes a los aceites, porque ofrece una flexibilidad mejorada, una mayo sensibilidad táctil, un buen agarre en superficies con aceite y la máxima comodidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/3111A
Clasificación Categoría II
Área revestida Inmersión 3/4
Estilo de corte Newton
Descripción Guante multiusos ultraligero y repelente al aceite con un agarre firme en superficies con aceite
Coating Material Nitrilo
Color Azul
Cut Resistance Rating A
Desechables No
Acabado exterior 3/4 sumergidos
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nailon, HPPE
En polvo sin polvo
Tipo de producto Ultralight Mechanical Protection Gloves
Tamaño 8
Esterilidad No estéril
Modelo 11-925
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Puño ECO
Color hem. Amarillo
Revestimiento No compatible
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos Nivel 1
Resistente a Repelente al aceite
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 1
Dimensiones (L x An) 220 x 95 mm
Longitud (imperial) 220 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 18 g