Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Código de producto. 15886922 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Máximo rendimiento para entornos aceitosos
  • HyFlex™ 11-926 es el primer modelo ultraligero de HyFlex™ en combinar un revestimiento de inmersión ¾, la capacidad de repeler el aceite y un buen agarre en superficies aceitosas.
  • El guante 11-926 cuenta con un revestimiento duradero y proporciona un agarre seguro en entornos aceitosos. El revestimiento está fabricado con una de las fibras de nailon de mejor calibre bañadas en ¾, un diseño que garantiza la protección total de la parte posterior de los dedos.
  • Esta exclusiva combinación de protección, movilidad y flexibilidad se presenta como alternativa intermedia entre las anteriores generaciones de guantes de uso general con revestimiento de inmersión ¾ resistentes a los aceites y los guantes con revestimiento de algodón con palmas sin costuras. El modelo 11-926 ofrece una flexibilidad mejorada, una mayo sensibilidad táctil, un buen agarre en superficies con aceite y la máxima comodidad frente a sus predecesores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Clasificación Categoría II
Procedimiento de limpieza Lavar a 40 °C
Área revestida Inmersión 3/4
Estructura Knit
Descripción Generalmente, se usan en entornos con presencia de aceites ligeros
Coating Material Nitrilo
Color Morado
Cut Resistance Rating 2
Desechables N.º
Acabado exterior 3/4 sumergidos
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon, Nitrile
En polvo sin polvo
Tipo de producto Light-duty Mechanical Protection Gloves
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Modelo 11-926
Grosor (métrico) 1.28 mm
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección mecánica
Guantes con puño de color Morado
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Ansell Grip Technology
Material de revestimiento Nailon, spandex
Revestimiento tejido
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno/caja de cartón
Índice de pinchazos 1
Cantidad 20
Resistente a Repelente al aceite
Serie Serie Hyflex 11
Clasificación de desgarro 2
Estilo de pulgar Wing
Dimensiones (L x An) 220 x 95 mm
Longitud (imperial) 220 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 27 g