Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex™ 11-937, 3/4 revestidos
Guantes de peso más ligero resistentes a los cortes y repelentes al aceite con unión de pulgar reforzada que proporciona una durabilidad de hasta 12 veces para soportar durante más tiempo el desgaste
246.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Gris, Negro |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16049701
![]() |
Ansell
11937060 |
6 |
246.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16059701
![]() |
Ansell
11937070 |
7 |
246.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16069701
![]() |
Ansell
11937080 |
8 |
246.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16079701
![]() |
Ansell
11937090 |
9 |
246.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16089701
![]() |
Ansell
11937100 |
10 |
246.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16099701
![]() |
Ansell
11937110 |
11 |
246.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Protege contra laceraciones, exposición a aceites y fluidos industriales
- El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona una buena movilidad y un alto grado de comodidad
- Unión de pulgar reforzada para mayor protección y una vida útil más larga
- Buena capacidad de agarre para una manipulación segura en aplicaciones en entornos secos o aceitosos
- Revestimiento FORTIX de alta durabilidad para alargar la vida útil del producto
- Sin silicona
Especificaciones
ANSI 4 | |
Tejido | |
Gris, Negro | |
Específico | |
Guantes resistentes a cortes | |
Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa | |
Tecnología ANSELL GRIP™ | |
ISO 188889 | |
HyFlex™ 11-937 | |
21,2 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Espuma de nitrilo | |
ANSI A2 | |
Sí | |
EN 388:4X42B | |
Tejido | |
Tecnología de diamante Dyneema™ | |
12 pares/bolsa, 12 bolsas/caja | |
8,3 in |