Learn More
Ansell™ Guantes Nitrotough™ N3500 Hyflex™ serie 11-947
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15357637 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
11
7
8
L, 9
XL, 10
Se utilizan para aplicaciones en las que se precisa de una gran sensibilidad táctil. Los guantes Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-947 Nitrotough™ N3500 proporcionan una muy buena protección contra los cortes.
  • Guantes industriales multiuso
  • Ofrecen buenos niveles de resistencia a los corte, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
  • El revestimiento está hecho de material Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ para conseguir una excelente comodidad y una resistencia a los cortes un corte excelente de nivel ISO B
  • Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
  • Buena resistencia los cortes y muy buenas propiedades de agarre gracias al microacabado del revestimiento de nitrilo
  • Flexibles y cómodos
  • El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Aplicaciones:
  • Cambio de herramientas y moldes
  • Inspección
  • Moldeado por inyección a presión
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2005
Descripción Calibre: 13
Color Azul, Negro
Acabado exterior 3/4 sumergidos
Latex Free No
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 8
Modelo Estructura: Elástico
Temperatura máx. (imperial) Lavado: 104 °F
Temperature (Metric) Max Lavado: 40 °C
Estilo de puño de los guantes Tejido
Incluye Tecnologías FORTIX™ e INTERCEPT™
Material de revestimiento Tecnología Ansell INTERCEPT™
Tipo de empaquetado 12 pares de guantes por caja, 12 cajas por paquete
Serie 11-947
Longitud (métrico) 235 a 275 mm