Learn More
Ansell™ Guantes Nitrotough™ N3500 Hyflex™ serie 11-947
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
11
7
8
L, 9
XL, 10
Descripción
- Guantes industriales multiuso
- Ofrecen buenos niveles de resistencia a los corte, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
- El revestimiento está hecho de material Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ para conseguir una excelente comodidad y una resistencia a los cortes un corte excelente de nivel ISO B
- Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
- Buena resistencia los cortes y muy buenas propiedades de agarre gracias al microacabado del revestimiento de nitrilo
- Flexibles y cómodos
- El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Aplicaciones:
- Cambio de herramientas y moldes
- Inspección
- Moldeado por inyección a presión
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2005 |
Descripción | Calibre: 13 |
Color | Azul, Negro |
Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
Latex Free | No |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes industriales |
Tamaño | XL, 10 |
Modelo | Estructura: Elástico |
Temperatura máx. (imperial) | Lavado: 104 °F |