Learn More
Ansell Guantes con revestimiento de nitrilo texturizado rugoso HyFlex™ 11-953
La textura rugosa de la palma protege contra el aceite, al tiempo que mejora la capacidad de agarre en entornos seguros para alimentos
104.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Gris
Hand Específico
Material Poliamida
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
16019721
Ver documentos
Ansell
11953060
6
104.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
16029721
Ver documentos
Ansell
11953070
7
104.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
16039721
Ver documentos
Ansell
11953080
8
104.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
16049721
Ver documentos
Ansell
11953090
9
104.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
16059721
Ver documentos
Ansell
11953100
10
104.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rough nitrile palm coating
  • Protects against oil
  • Enhances grip in food environments
Especificaciones
Especificaciones
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Gris
Poliamida
Montaje, mantenimiento, fabricación de metales y manipulación general
11-953
Nitrilo
Específico
4121A
Tejido
13