Learn More
Ansell Guantes repelentes de aceite con revestimiento de nitrilo de resistencia media ActivArmr™ 47-400
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Los guantes ActivArmr™ cuentan con forro de punto entrelazado, gran tamaño y diseños contorneados para una mayor comodidad
- La formulación especial del nitrilo proporciona una combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y repelencia al aceite.
- La forma natural de la mano es más fácil de usar durante períodos prolongados
- Los guantes garantizan la limpieza de las láminas metálicas en las industrias del acero y del motor
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Cortado y cosido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul, Natural |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Algodón |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 10 |