Learn More
Ansell Guantes repelentes de aceite con revestimiento de nitrilo de resistencia media ActivArmr™ 47-400
Código de producto. 12650902 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Los guantes ActivArmr™ combinan la comodidad de guantes de algodón o cuero ligero con la resistencia a la abrasión y al aceite de los guantes con revestimiento de nitrilo.
  • Los guantes ActivArmr™ cuentan con forro de punto entrelazado, gran tamaño y diseños contorneados para una mayor comodidad
  • La formulación especial del nitrilo proporciona una combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y repelencia al aceite.
  • La forma natural de la mano es más fácil de usar durante períodos prolongados
  • Los guantes garantizan la limpieza de las láminas metálicas en las industrias del acero y del motor
  • Sin silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Cortado y cosido
Coating Material Nitrilo
Color Azul, Natural
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Específico
Material Algodón
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 8
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 47-400