Learn More
Ansell HyFlex™ 11-939 Cut-Resistant Lightweight Gloves, Fully Coated
GREENER_CHOICE
Guantes de peso más ligero resistentes a los cortes y repelentes al aceite con unión de pulgar reforzada que proporciona una durabilidad de hasta 12 veces para soportar durante más tiempo el desgaste
257.00€
Especificaciones
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Struttura Tejido
Coating Material Espuma de nitrilo
Colore Negro
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Size Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Size Precio Cantidad y disponibilidad  
16009711
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
11939060
6
257.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
16019711
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
11939070
7
257.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
16029711
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
11939080
8
257.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
16039711
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
11939090
9
257.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-10-2025
Añadir a la cesta
16049711
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
11939100
10
257.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
16059711
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
11939110
11
257.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • RIPEL™ technology keeps oil from making contact with skin, keeping hands safe and dry
  • Provides protection from cuts and oil exposure, from light to heavy, across multiple applications
  • Provides dexterity and high level of comfort with ZONZ technology
  • Superior Grip Performance with ANSELL GRIP™ Technology for safe handling in dry-to-oily applications
  • FORTIX Technology for extended product use life and increased protection with up to 12x durability in thumb crotch
  • Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and high level of comfort
  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
Especificaciones
Especificaciones
ANSI 4
Tejido
Negro
Guantes resistentes a cortes
Inspección, montaje, fijación de componentes, reparación y mantenimiento de equipos, aplicaciones de automoción, operaciones de taller de prensa
Tecnología de diamante Dyneema™
HyFlex™ 11-939
8,3 in
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Espuma de nitrilo
ANSI A2
EN 388:4X42B
Tecnología ANSELL GRIP™
ISO 188889
Reforzados
21,2 cm