Learn More
Ansell™ Guantes azules de nitrilo de peso medio Hynit™ serie 32-105
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
46.50€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Modelo | 32-105 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12680822
|
Ansell™
32105070 |
7 |
46.50€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12690822
|
Ansell™
32105075 |
7,5 |
46.50€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Ideales para uso general en toda la planta, inspección de montaje, recepción, fabricación de dificultad media a sencilla y manipulación de materiales.
- El tejido impregnado de nitrilo garantiza una excelente resistencia a la abrasión y a los enganches
- Con corte acanalado y revestimiento de tejido entrelazado para un mejor agarre en seco y una excelente movilidad
- Los guantes repelen los líquidos y se pueden lavar a máquina, por lo que no se encogen, se endurecen ni pierden el agarre
- El revestimiento no se levantará
- Puños codificados por colores para facilitar la identificación de las tallas y el emparejamiento después de cada lavado
- Disponibles con reversos sólidos y transpirables
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
32-105 | |
Tejido interlock de algodón y poliéster | |
144 par | |
32-105 |
Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111 | |
Nitrilo | |
Deslizable | |
Palma totalmente recubierta | |
Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes |