Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-800
Código de producto. 12600842 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de nitrilo
  • Revestimiento de algodón de poliéster
  • Color azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 8
Modelo 32-800
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Revestimiento Tejido interlock de algodón y poliéster
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Resistente a Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes
Serie 32-800