Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-800
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
7
7,5
8
9
Descripción
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de nitrilo
- Revestimiento de algodón de poliéster
- Color azul
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Tamaño | 7,5 |
Modelo | 32-800 |
Estilo de puño de los guantes | Seguridad |
Revestimiento | Tejido interlock de algodón y poliéster |
Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |