Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-815
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
75.40€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12620842
|
Ansell™
32815100 |
10 |
75.40€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12630842
|
Ansell™
32815070 |
7 |
75.40€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12640842
|
Ansell™
32815075 |
7,5 |
75.40€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12650842
|
Ansell™
32815080 |
8 |
75.40€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12660842
|
Ansell™
32815090 |
9 |
75.40€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de nitrilo
- Revestimiento de algodón de poliéster
- Color azul y blanco
Especificaciones
Nitrilo | |
Nitrilo | |
Guantes de peso ligero | |
Seguridad | |
Palma recubierta | |
Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes |
Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111 | |
Nitrilo | |
32-815 | |
Tejido interlock de algodón y poliéster | |
144 par | |
32-815 |