Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE a microescala HyperSep™ SpinTip, 1-10 μl
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
243.00€ - 450.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida microescala
Para utilizar con (equipo) Micropipetas
Línea de productos HyperSep
Tipo SpinTip
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10364513
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-401
C18; volumen de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10488684
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-402
C8; volumen de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10662094
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-403
C4; volumen de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10314043
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-404
Hypercarb; vol. de 1-10 ul; Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10522075
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-405
C18 plus Hypercarb; volumen de 1-10 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10304673
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-406
HILIC; vol. de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10611016
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-407
Tripsina; volumen de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10610046
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-408
Intercambio aniónico débil; vol. de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10620046
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-409
Intercambiador aniónico fuerte; volumen de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10534085
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-410
Intercambiador catiónico fuerte; vol. de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10522265
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-411
Dióxido de titanio; vol. de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10488874
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-413
C8; volumen de 10-200 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10706334
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-414
C4; volumen de 10-200 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10065694
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-424
Dióxido de circonio; vol. de 1-10 ul Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras con las revolucionarias puntas de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Características
: Idóneas para pequeños volúmenes de muestra. Incluyen una amplia rendija de 1 a 2 μm en la parte inferior que permite que el líquido pase al mismo tiempo que se retiene el material para cromatografía (de 20 a 30 μm).
  • Diseño sin filtros para eliminar el volumen muerto
  • Sin riesgo de contaminación de la matriz auxiliar
  • Disponibles en muchos parámetros químicos populares
Sus aplicaciones incluyen:
  • Espectrometría de masas
  • Desalinización
  • Purificación de proteínas
  • MALDI
  • Electroforesis
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Especificaciones
Especificaciones
Extracción en fase sólida microescala
Micropipetas
HyperSep
SpinTip
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.