Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in Hypersil™ APS-2
Utilice estas columnas de protección para proteger las columnas de análisis de HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 frente a los residuos de las muestras y las sustancias de interferencia.
Marca: Thermo Scientific™ 30705-012101
Descripción
Proteja su columna de análisis para HPLC de los daños causados por los residuos de las muestras y las sustancias interferentes. Se trata de un medio económico para prolongar la vida de su columna de análisis con el mínimo impacto en el rendimiento. Utilice cartuchos protectores drop-in Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 con columnas analíticas Hypersil APS-2.
Las fases estacionarias Hypersil, establecidas y muy referenciadas, están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Disponibles en paquetes de 4
Características de la fase sólida APS-2
- Mayor sensibilidad para azúcares
- Se puede utilizar en tres modos: fase reversa, fase normal, intercambio de aniones débiles
Requiere:
Soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa o autónomos
Especificaciones
1,9 % | |
5 μm | |
120Å | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
Hypersil Classical |
De 2,5 a 8 | |
10 mm | |
2,1 mm | |
No |