Learn More
Hipoxantina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081481
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hipoxantina se utiliza como marcador de la perturbación de energía en la hipoxia/isquemia. El compuesto se ha utilizado en estudios como indicador, junto con el ácido úrico y la alantoína, de reacciones radicales libres in vivo. También se ha utilizado en estudios de ADN para investigar el efecto desestabilizador que tiene sobre los dúplex de ADN que contienen hipoxantina como base, en una fase gaseosa frente a una fase líquida. La hipoxantina también se ha utilizado en estudios junto con los nucleótidos de 8-oxoguanina para investigar su interacción con el ADN humano pol α (ADN polimerasa alfa) y la ADN polimerasa I del Bacillus stearothermophilus. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No se mezcla de manera apreciable con el agua (1:1400). Pequeños cristales octaédricos del agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Esterilizar mediante filtración a través de un filtro de 0,22 µm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-94-0
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00005725
Clave InChI FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
Nombre IUPAC 3,7-dihidropurin-6-ona
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypoxanthine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5811
Índice Merck 14,4869
Información de solubilidad It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hypoxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hypoxanthine