Learn More
Invitrogen™ Mouse ICAM-1 ELISA Kit
ELISA
Marca:  Invitrogen™ EMICAM1ALPHAX5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17115739
  • 2780.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
Descripción
The Mouse Intercellular Adhesion Molecule 1 (Ms ICAM-1) ELISA quantitates Ms ICAM-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms ICAM-1. Principle of the method The Mouse ICAM-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La ICAM-1 (CD54) es una glicoproteína de membrana integral de tipo 1 de cadena única de 85-110 kDa con un dominio extracelular de cinco repeticiones de la superfamilia de inmunoglobulinas, una región transmembrana y un dominio citoplasmático. ICAM-1 tiene 7 sitios potenciales de glicosilación unidos al nitrógeno y comparte una considerable homología de secuencia de aminoácidos con ICAM-3 (CD50) e ICAM-2 (CD102). ICAM-1 se enlaza a las integrinas de tipo CD11a/CD18 (molécula de adhesión leucocitaria, LFA-1), o CD11b/CD18 (Mac-1) y es explotada por el Rhinovirus como receptor. La ICAM-1 se expresa por medio de células endoteliales activadas y se detecta en células epiteliales, fibroblastos, condrocitos, linfocitos B, linfocitos T (bajos), monocitos, macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, con niveles más bajos que aumentan al producirse la inflamación. La ICAM-1 también se detecta en algunas células de carcinoma y melanoma. La ICAM-1 soluble es detectable en el plasma y se eleva en pacientes con varios síndromes inflamatorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P13597
20 pg/ml
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
15894
<12%
Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada
5 × 96 pruebas
Inflamación
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
De 24,69 pg/ml a 6000 pg/ml
De 20 pg/ml a 6000 pg/ml
Biotina
Otras proteínas
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-13, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP- 1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TPO, VEGF.
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
CD54,Icam-1,Ly-47,MALA-2
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CD54, Icam-1, Ly-47, MALA-2
1 h 20 min