Learn More
Liebherr™ Cartuchos para máquina de hielo
Elimine las impurezas de dureza del agua antes de que se hagan copos de hielo. Los cartuchos de filtración de agua Liebherr™ para máquinas de hielo funcionan como un desmarcador, descarbonizador y desironizador, prevención de algas y corrosión, desodorizador y filtro de agua.
Especificaciones
Tipo de producto | Cartucho doble función floculante y anti sarro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Máquinas de hielo |
Descripción
Las máquinas fabricadoras de hielo Liebherr™ crean escamas de hielo húmedo granulares para una refrigeración rápida. Hay disponibles unidades con condensadores de aire o agua (se recomiendan condensadores de agua para entornos calientes).
- El dispositivo de filtración de agua CACF1 es esencial para eliminar las impurezas del agua
- El dispositivo completo incluye dos soportes en línea con un cartucho cada uno
- Cartucho de floculador: transforma los carbonatos de calcio en sales de calcio estables y suspendidas que no pueden acumularse
- Cartucho de filtro: filtra las sales y retiene las impurezas suspendidas en el agua
- La capacidad de tratamiento de la unidad CACF1 varía en función de la dureza del agua
- Sustituya los cartuchos al menos 1 vez al año o cuando la presión entre la entrada y la salida de la unidad descienda ≥ 500 g
- Los cartuchos de repuesto están disponibles por separado (n.º de mfr KIT2CART)
Especificaciones
Cartucho doble función floculante y anti sarro | |
Máquinas de hielo |