Learn More
BINDER™ ICH Light Module with LQC
ICH-Q1B light module with light-dose control
Marca: BINDER™ 8012-2443
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Module consists of:
- VIS cassette
- UVA cassette
- Spherical VIA sensor
- Spherical UVA sensor
- Independent power supply
Especificaciones
KB PRO 260, KB PRO 470, KBF 260, KBF 470, KBF PRO 260, KBF PRO 470 | |
Vidrio | |
Lighting | |
LQC |