Learn More
Patrón de calibración 3 para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Analito | Concentración |
---|---|
Au | 10μg/ml |
Hf | 10μg/ml |
Ir | 10μg/ml |
Pd | 10μg/ml |
Pt | 10μg/ml |
Rh | 10μg/ml |
Ru | 10μg/ml |
Sb | 10μg/ml |
Sn | 10μg/ml |
Te | 10 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Multi-Element Solution 3 |
Imballaggio | Frasco de LDPE lixiviación triple |
Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
Tecnica | ICP-MS |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
Tipo di soluzione | Standard Solution |
Tipo | ICP/ICP-MS Standard |
Solvent or Matrix | 10% HCl/1% HNO3 |
Quantità | 125 mL |
Grado | Trazas ICP/ICP-MS |
Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio