Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IGFBP1 humano
ELISA
Marca:  Invitrogen™ EHIGFBP1X5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17125469
  • 2780.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
The Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1 (Hu IGFBP1) ELISA quantitates Hu IGFBP1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IGFBP1. Principle of the method The Human IGFBP1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen es miembro de la familia de proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina (IGFBP) y codifica una proteína con un dominio IGFBP y un dominio de tiroglobulina tipo I. La proteína se une a los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) I y II y circula en el plasma. La unión de esta proteína prolonga la semivida de los IGF y altera su interacción con los receptores de la superficie celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P08833
5 pg/ml
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
3484
<12%
Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada, SAV-HRP, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado
5 × 96 pruebas
Transducción de señal
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 2,74 pg/ml a 2000 pg/ml
De 5 pg/ml a 2000 pg/ml
Biotina
Otras proteínas
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: BDNF humano, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
AFBP,IBP1,IGF-BP25,PP12,hIGFBP-1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
20 μl de plasma; 20 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
tcag7.702, AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, hIGFBP-1
1 h 20 min