Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IHC/ICC Blocking Buffer - High Protein
Designed for use in immunohistochemistry and immunocytochemistry protocols which require blocking of non-specific binding sites. IHC/ICC Blocking Buffer, High Protein is recommended for tissues and antibodies with high background staining, nuclear antigens, and FFPE tissue.
Marca:  Invitrogen™ 00-4952-54
157.50 CHF valido fino al 2025-03-16
Usa il codice promo "24070" per avere il tuo prezzo promozionale.
153.34 CHF valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15536276
  • 230.00CHF / 50mL
Get 3 for 2
Usa il codice promozionale 24112 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Can be used both in the blocking step and as a diluent for primary and secondary antibodies during antibody incubation steps
  • Compatible with organic dye-conjugated antibodies as well as unconjugated antibodies that may be used in two and three step staining protocols
  • Supplied as a 1X stock solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blocking Buffer
Liquid
eBioscience™
50 mL
Immunocytochemistry (ICC), Immunohistochemistry (IHC)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.