Learn More
IKA™ Pinza de nuez R 271
Una pinza especializada con aberturas para los soportes R 2722 y R 2723, así como extensiones con 16 mm de diámetro.
Marca:  IKA™ 0002664000
233.30 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10354771
  • 249.00€ / cada uno
En stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Intervalo de sujeción, soporte: 34 mm
  • Intervalo de sujeción, brazo de extensión: 16 mm
  • Fabricado con aluminio fundido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0,6 in
16 mm
Para los soportes R 2722 y R 2723, así como las extensiones.
Pinza de nuez