Learn More
IKA™ Barras de agitación Alnico V IKAFLON™
123.00€ - 138.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) 27 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 1 unidad
Forma Redondo
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10587351
Ver documentos
IKA™
0000793300
27 mm 110 mm
123.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10411201
Ver documentos
IKA™
0001129000
27 mm 155 mm
138.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
27 mm
Imán Alnico
1 unidad
Redondo