Learn More
Cytiva Kit plasmidPrep Mini Spin
For the rapid isolation of high and low copy number plasmid DNA
126.46€ - 432.00€
Especificaciones
Descripción Purifique altas producciones de ADN plasmídico en menos de 10 min. Los tubos y columnas codificados por colores simplifican el protocolo y el ADN purificado es adecuado para todas las aplicaciones posteriores comunes.
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para muchas aplicaciones posteriores, incluyendo análisis de enzimas de restricción, ligación, clonación, secuenciación de ADN y secuenciación PCR, PCR, ligación y clonación, digestión de restricción, modificación enzimática, plantilla para generación de sondas etiquetadas, transforma
Incluye Columnas de centrifugación preempaquetadas con una nueva membrana de sílice, tampones de suspensión, lisis y neutralización que contienen sales caotrópicas, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífugas, folleto de protocolo completo, tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
Tipo de producto Kit illustra plasmidPrep Mini Spin
Pureza 1,7
Ver más especificaciones
Includes: Spin columns prepacked with a novel silica-membrane; Suspension, lysis, and neutralization buffers containing chaotropic salts; Wash and elution buffers; Microcentrifuge collection tubes; Full protocol booklet; Detachable, quick reference protocol card
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Volumen de muestra Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Volumen de muestra Precio Cantidad y disponibilidad  
10379434
Ver documentos
Cytiva
28-9042-70
250 preparaciones 1,5 ml
432.00€
cada uno
10772047
Ver documentos
Cytiva
28-9042-69
50 preparaciones 3,0 mL
126.46€
50 reacciones
Descripción
Descripción
The illustra plasmidPrep Mini Spin Kit uses a simple plasmid DNA purification protocol involving a modified alkaline lysis procedure and a novel silica-based membrane to achieve highly efficient plasmid DNA purification. Instead of organic solvents, the kit contains chaotropic salts to denature protein components and promote selective binding of DNA to the novel silica membrane.
  • Total preparation time of less than 10 minutes—representing a 50% reduction in protocol time
  • Produces high-quality plasmid DNA with excellent reproducibility for use in cloning, restriction enzyme digestion, PCR amplification, and DNA sequencing
  • Increased ease of use provided minimal changes in pipetting volume from one part of the protocol to the next, less centrifugation steps, color-coded kit components, and lack of organic solvents
  • The typical plasmid yields from a fresh 1.5 ml culture of E.coli containing a high copy number plasmid is approximately 9 μg
  • Can accommodate high and low copy number plasmid purification
Especificaciones
Especificaciones
Purifique altas producciones de ADN plasmídico en menos de 10 min. Los tubos y columnas codificados por colores simplifican el protocolo y el ADN purificado es adecuado para todas las aplicaciones posteriores comunes.
Columnas de centrifugación preempaquetadas con una nueva membrana de sílice, tampones de suspensión, lisis y neutralización que contienen sales caotrópicas, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífugas, folleto de protocolo completo, tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble
1,7
6-15 μg
Adecuado para muchas aplicaciones posteriores, incluyendo análisis de enzimas de restricción, ligación, clonación, secuenciación de ADN y secuenciación PCR, PCR, ligación y clonación, digestión de restricción, modificación enzimática, plantilla para generación de sondas etiquetadas, transforma
Kit illustra plasmidPrep Mini Spin
Aprox. 9 min
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium dodecyl sulphate, guanidinium chloride
  • UNKNOWN ACUTE-48.4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 42% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.