Learn More
Cytiva Gel de limpieza Sefadex™ G-25 de grado de ADN SF
Código de producto. 11564925 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Probado para garantizar reproducibilidad y una alta recuperación de ADN (10 bases de longitud) a partir de pequeñas moléculas por filtración de gel
  • Se utiliza en columnas MicroSpin G-25 y columnas NAP
  • Permite la preparación automática de columnas de purificación de ácidos nucleicos
  • Tamaño de partícula: De 20 a 80 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 13
  • Tamaño: 100 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 g
Tamaño de partículas 20-80 μm
Para utilizar con (equipo) Columna MicroSpin G-25 y columna NAP
Volumen del lecho De 4 a 6 ml/g en agua destilada
Tipo de producto G-25 SF DNA Clean-up Gel
Formato Gel con gránulos
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ADN a partir de pequeñas moléculas por filtración en gel
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado con epiclorhidrina
Tipo de muestra ADN
Contenido y almacenamiento 0,01 M NaOH