Learn More
Brand™ Conos de sedimentación Imhoff de Silberbrand™
Manufactured from borosilicate glass and complies with DIN 12672 standards. BRAND™ Silberbrand™ Imhoff Sedimentation Cones are available with or without stopcock, graduated to 100mL or 1000mL, and include a ring mark at 1000mL. *1000mL graduated version does not include ring mark.
Marca: Brand™ 387462
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato.
- Cumple con las normas DIN 12672.
- Con o sin llave de paso
- Graduado a 100ml o a 1000ml
- Marca de anillo a 1000ml
- * la versión graduada a 1000ml no incluye la marca de anillo.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
to 1000 mL, No Ring Mark | |
Cono de sedimentación |
a 1000 ml | |
No |