Learn More
Imidazol, +99 %, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522714
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Imidazol, +99 %, C3H4N2, número CAS-288-32-4, glioxalina, imidazol, miazol, imutex, pirro b monazol, 1,3-diazol, imidazol, iminazol, 1,3-diaza-2,4-ciclopentadieno, glioxalina, 1 kg, 99 % mín. (GC), 23, 45, de 255,0 °C a 256,0 °C, CHEBI:16069, blanco a amarillo o beige, 206-019-2, 01,492; 02,220
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-32-4
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
PubChem CID 795
ChEBI CHEBI:16069
Nombre IUPAC 1H-imidazol
SMILES N1C=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imidazole
Punto de fusión 86.0°C to 90.0°C
Color Blanco a amarillo o beige
Punto de ebullición 255.0°C to 256.0°C
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Índice Merck 15, 4953
Información de solubilidad Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.