Learn More
Ebro Electronic™ Sondas de varilla de termopar
sondas de varilla para la medida de temperatura de aire, hornos, fluidos y gases.
Marca: Ebro Electronic™ 1341-0400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For various applications in food, laboratory, industial use.
Especificaciones
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
15 mm | |
300 mm | |
Varilla NiCrNi | |
Rod Probe | |
40°C | |
TFN 520 | |
15 mm |
1.5 mm | |
Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases. | |
300 mm | |
TPN 120-30 | |
0.12 kg | |
1100 °C | |
-40° to 1100°C | |
DIN IEC 584, Class 2 |