Learn More
Merck Membranas Immobilon-NC, sin Triton, 0,45 μm
Ésteres celulosa mixta, sin surfactantes
452.00€ - 463.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato); sin Triton |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10166480
|
Merck
HATF08550 |
85 mm |
463.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10238200
|
Merck
HATF08250 |
82 mm |
452.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ésteres celulosa mixta, sin surfactantes
Membrana de transferencia de ésteres de celulosa mixta, sin surfactantes, con un tamaño de poro de 0,45 μm (filtro de 0,45 micras) para western blotting con métodos de detección cromogénicos, radiactivos o fluorescentes.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato); sin Triton | |
No estéril | |
Aclarado de fluidos; filtración esterilizante de medios de cultivo de tejidos, aditivos antibióticos; monitorización del aire; análisis de partículas; eliminación de partículas; ensayos biológicos (estudios de unión de receptores, precipitados TCA, etc.). | |
Membranas de transferencia |
Blanco | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Plano | |
Hidrófilo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose