Learn More
Bromuro de indio(I), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340108
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14280-53-6
Fórmula molecular InBr
Número MDL MFCD00064630
Sinónimo indium i bromide, indium 1+ ;bromide, acmc-1bzdu, indium bromide inbr 6ci,7ci,8ci,9ci
Especificaciones
Punto de ebullición 662°C
Nombre del producto químico o material Indium (I) bromide
Punto de fusión 220°C
Forma física Masa policristalina
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.73
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.96 g/mL