Learn More
Acetato de indio(III), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
93.65€ - 302.51€
CAS | 25114-58-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H4InO2 |
Peso molecular (g/mol) | 174.87 |
Número MDL | MFCD00054347 |
Clave InChI | LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt |
PubChem CID | 24191761 |
Nombre IUPAC | ácido acético;indio |
SMILES | CC(=O)O.[In] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11369877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.09 |
10 g |
93.65€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11379877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042230.18 |
50 g |
302.51€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Indium(III) acetate is used as a catalyst in intermolecular radical addition of organic iodides to electron deficient alkenes. It is also used in the reduction of 1-bromo-3-phenylpropane to propylbenzene. Further, it is used to prepare the indium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
25114-58-3 | |
174.87 | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
24191761 | |
CC(=O)O.[In] |
C2H4InO2 | |
MFCD00054347 | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
ácido acético;indio |
Especificaciones
Indium(III) acetate | |
Polvo | |
C2H4InO2 | |
indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt | |
LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N | |
ácido acético;indio | |
24191761 | |
Hygroscopic |
25114-58-3 | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00054347 | |
Soluble in water,mineral acid and acetic acid. | |
CC(=O)O.[In] | |
174.87 | |
291.96 |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Indium(III) acetate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, indium(3+) salt