Learn More
Bromuro de indio(III), anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329267
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 13465-09-3
Indium(III) bromide is used in organic synthesis as a water tolerant Lewis acid.It efficiently catalyzes the three-component coupling of β-keto esters, aldehydes and urea (or thiourea) to afford the corresponding dihydropyrimidinones. It is used as a catalyst to produce dithioacetals when unactivated alkynes react with thiols and fields such as optics and microelectronics that utilize semiconductor technology have wide uses for indium in high-performing solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-09-3
Número MDL MFCD00011057
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) bromide
Punto de fusión ∼436°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino/trozos
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal InBr3
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.55
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.74 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium bromide