Learn More
Cloruro de indio(III), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058494
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de indio(III) se utiliza en reacciones orgánicas famosas como la alquilación de Friedel-Crafts y la reacción de Diels-Alder como catalizador de ácido de Lewis. Es un catalizador eficiente para la tioacetalización y su quimioselectividad. Cataliza la apertura enantioselectiva del anillo de meso-aciridinas con tioles.
Solubilidad
Soluble en agua y tetrahidrofurano. Escasamente soluble en alcohol e insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. El estado fundido del cloruro de indio(III) puede conducir electricidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-82-8
Fórmula molecular InCl3
Número MDL MFCD00011058
Especificaciones
Punto de ebullición 800°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) chloride
Punto de fusión 586°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 5 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,4958
Información de solubilidad Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.46
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium chloride