Learn More
Cloruro de indio(III), anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-82-8
54.17€ - 1926.59€
CAS 10025-82-8
Número MDL MFCD00011058
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11331928
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.03
1 g
54.17€
1 g
11351928
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.09
10 g
124.62€
10 g
11341928
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.18
50 g
511.36€
50 g
11321928
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011856.30
250 g
1926.59€
250 g
Descripción
Descripción
It is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10025-82-8
MFCD00011058
Especificaciones
800°C
586°C
10025-82-8
cristalino/a/s
MFCD00011058
14,4958
221.18
Odorless
3.460 g/mL
Indium(III) chloride
Anhydrous
Blanco
(base metálica)
UN3260
It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
99.999%
Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDO CORROSIVO, ACÍDICO, INORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de indio(III), anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals