Learn More
Fluoruro de indio(III), anhidro, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389247
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
CAS: 7783-52-0
Indium(III) fluoride is employed in the synthesis of non-oxide glasses. It promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-52-0
Número MDL MFCD00016149
Sinónimo indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Especificaciones
Punto de ebullición >1200°C
Nombre del producto químico o material Indium(III) fluoride
Punto de fusión ∼1170°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Índice Merck 14,4959
Información de solubilidad Slightly soluble in water (0;04g/100mL); Freely soluble in dilute acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.82
Porcentaje de pureza 96%
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.39 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Indium(III) fluoride