Learn More
Hidróxido de indio(III), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20661-21-6
61.70€ - 152.00€
CAS 20661-21-6
Número MDL MFCD00011056
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11329237
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040100.09
10 g
61.70€
10 g
11319237
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
040100.18
50 g
152.00€
50 g
Descripción
Descripción
Indium(III) hydroxide is used as a precursor to indium(III)oxide. It is also applied in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
20661-21-6
MFCD00011056
Especificaciones
Indium(III) hydroxide
20661-21-6
(base metálica)
Insoluble in water.
99.8%
150°C (in -H2O)
Polvo
MFCD00011056
165.84
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 243-947-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes