Learn More
Yoduro de indio(III), 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10553421
Yoduro de indio(III), 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 g, Frasco de vidrio, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 10553421
Marca: Thermo Scientific Acros 316010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13510-35-5 | InI3 | 495.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-35-5
Fórmula molecular InI3
Peso molecular (g/mol) 495.53
Número MDL MFCD00016151
Clave InChI RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
Nombre IUPAC triyodoindigano
SMILES [In](I)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) iodide
Punto de fusión 210.0°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 22.7 to 23.5% (In) (Complexometry)
Fórmula lineal InI3
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461713 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number316010010,316010050,316010250
Número de loteA0461713 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number316010010,316010050,316010250
Número de loteA0452108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number316010010,316010050,316010250
Número de loteA0401682 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number316010010,316010050,316010250
Número de loteA0399434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number316010010,316010050,316010250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de indio(III), 99,998 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >