Learn More
N-octaóxido de indio(III), 98 %
Código de producto. 15467787
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106461-03-4
Número MDL MFCD26967910
Sinónimo indium 3+ ion octanol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) n-octoxide
Punto de fusión ∼150°C (decomposition)
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.48
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive