Learn More
Óxido de indio(III), Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Indium(III) oxide |
Punto de fusión | 850°C (volat.) |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Índice Merck | 14,4952 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.64 |
Porcentaje de pureza | 99.997% |
Grado | Puratronic™ |
Olor | Odorless |