Learn More
Perclorato de indio(III) octahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11381748
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13465-15-1
Número MDL MFCD00150241
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indium(III) perchlorate octahydrate
Punto de fusión 800°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1481
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.30 (413.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic