Learn More
Fosfuro de indio(III), 99,999% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
191.96€ - 878.37€
CAS 22398-80-7
Fórmula molecular InP
Peso molecular (g/mol) 145.792
Número MDL MFCD00016153
Clave InChI GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
Nombre IUPAC indiganilidinofosfano
SMILES P#[In]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11323358
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036283.03
1 g
191.96€
1 g
11333358
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036283.06
5 g
878.37€
5 g
Descripción
Descripción
The water soluble InP/ZnS core/shell QDs are a safer alternative to CdSe/ZnS QDs for biological applications, by comparing their toxicity in vitro (cell culture) and in vivo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
22398-80-7
145.792
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
31170
P#[In]
InP
MFCD00016153
indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
indiganilidinofosfano
Especificaciones
Indium(III) phosphide
22398-80-7
InP
14,4953
Insoluble in water.
P#[In]
145.792
145.79
4.81 g/mL
1070°C
(base metálica)
MFCD00016153
indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
indiganilidinofosfano
31170
99.999%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351
Susceptible de provocar cáncer.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H361f-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 244-959-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1800000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes